Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage foliaires en acier inox individuels, classe E2
Code produit. 15545089 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Conditionnement:
1 unité
Code produit. 15545089
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d’étalonnage foliaire en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.
  • Poids d’étalonnage de classe E2
  • En conformité avec OIML R111
Spécification
Classification E2
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 5 mg
Poids 5 mg