Learn More
Chlorure d’indium(III), anhydre, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
52.80€ - 1879.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11331928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011856.03 |
1 g |
52.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011856.09 |
10 g |
122.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011856.18 |
50 g |
484.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11321928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011856.30 |
250 g |
1879.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
It is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
10025-82-8 | |
MFCD00011058 |
Especificaciones
800°C | |
586°C | |
10025-82-8 | |
Cristalline | |
MFCD00011058 | |
14,4958 | |
221.18 | |
Odorless | |
3.460 g/mL |
Indium(III) chloride | |
Anhydrous | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
UN3260 | |
It is very soluble in water and THF. It is sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether. | |
99.999% | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H314-H318-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-043-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NL1400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only