Learn More
Chlorure d’indium(III), anhydre, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351928
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
1g
250g
50g
Code produit. 11351928
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011856.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10025-82-8
It is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-82-8
Numéro MDL MFCD00011058
Spécification
Point d’ébullition 800°C
Nom chimique ou matériau Indium(III) chloride
Point de fusion 586°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,4958
Informations sur la solubilité It is very soluble in water and THF. It is sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Poids de la formule 221.18
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.460 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Indium(III) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Indium chloride