Learn More
Chlorure d’indium(III), cristaux blancs à blanc cassé, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11384967
Chlorure d’indium(III), cristaux blancs à blanc cassé, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384967
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11384967
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041977.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Indium(III) chloride is used in organic reactions such as Friedel-crafts acylation and Diels-Alder reaction as a Lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-82-8
Formule moléculaire InCl3
Numéro MDL MFCD00011058
Spécification
Point d’ébullition 800°C
Nom chimique ou matériau Indium(III) chloride
Point de fusion 586°C
Note relative au nom anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,4958
Informations sur la solubilité Soluble in water and tetrhydrofuran; Sparingly soluble in alcohol; Insoluble in ether.
Poids de la formule 221.18
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.460
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU26K015 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/10/2024 Catalog Number041977.18,041977.09,041977.30
Numéro de lotM25K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/02/2024 Catalog Number041977.18,041977.09,041977.30
Numéro de lotW06J003 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2023 Catalog Number041977.18,041977.09,041977.30
Numéro de lotR16I032 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2022 Catalog Number041977.18,041977.09,041977.30
Numéro de lotT08I033 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2022 Catalog Number041977.18,041977.09,041977.30
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Indium(III) chloride anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Indium chloride
Nom du produit
Chlorure d’indium(III), cristaux blancs à blanc cassé, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >