Learn More
Arséniure d’indium, 99,9999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
139.70€ - 1688.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1303-11-3 |
---|---|
Formule moléculaire | AsIn |
Poids moléculaire (g/mol) | 189.74 |
Numéro MDL | MFCD00016144 |
Clé InChI | RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g |
CID PubChem | 91500 |
Nom IUPAC | indiganylidynearsane |
SMILES | [As]#[In] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11372018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012932.04 |
2 g |
139.70€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11392018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012932.09 |
10 g |
513.56€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11382018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012932.18 |
50 g | N/A | ||||||
Description
Indium arsenide is used for construction of infrared detectors, for the wavelength range of 1-3μm. It is widely used as terahertz radiation source as it is a strong photo-Dember emitter. Indium arsenide is also used for making of diode laser.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1303-11-3 | |
189.74 | |
RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N | |
91500 | |
[As]#[In] |
AsIn | |
MFCD00016144 | |
indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g | |
indiganylidynearsane |
Spécification
Indium arsenide | |
Hardly attacked by mineral acids | |
Gris | |
99.9999% (Metal basis) | |
MFCD00016144 | |
Insoluble in water. | |
[As]#[In] | |
189.74 | |
189.74 | |
Gray polycrystalline pieces |
936°C | |
1303-11-3 | |
Pièces polycristallines de 1,5 à 9,5 mm | |
AsIn | |
indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g | |
RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N | |
indiganylidynearsane | |
91500 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-115-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante