Learn More
Arséniure d’indium, 99,9999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11392018
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Indium arsenide is used for construction of infrared detectors, for the wavelength range of 1-3μm. It is widely used as terahertz radiation source as it is a strong photo-Dember emitter. Indium arsenide is also used for making of diode laser.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-11-3
Formule moléculaire AsIn
Poids moléculaire (g/mol) 189.74
Numéro MDL MFCD00016144
Clé InChI RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g
CID PubChem 91500
Nom IUPAC indiganylidynearsane
SMILES [As]#[In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium arsenide
Point de fusion 936°C
Note relative au nom Hardly attacked by mineral acids
Couleur Gris
Forme physique Pièces polycristallines de 1,5 à 9,5 mm
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 189.74
Odeur Odorless
Aspect Gray polycrystalline pieces