Learn More
QIAGEN Carte indicatrice QIAcard FTA Classic
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons d’acides nucléiques buccaux. Carte indicatrice QIAcard FTA Classic avec 4 zones d’échantillonnage par carte.
275.00€ - 1065.00€
Spécification
Description | Prélevez, stabilisez, traitez, transportez et archivez les échantillons d’ADN buccaux (quatre échantillons par carte). |
---|---|
Format | Carte |
Type d’échantillon | ADN buccal |
À utiliser avec (équipement) | Amplification STR directe |
À utiliser avec (application) | Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, criblage plasmidique, tests des aliments et des produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11959075
|
QIAGEN
WB120306 |
25 Paquets |
275.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10233352
|
QIAGEN
WB120206 |
100/paquet |
1065.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons d’acides nucléiques buccaux. Carte indicatrice QIAcard FTA Classic avec 4 zones d’échantillonnage par carte.
- Les cartes indicatrices QIAcard FTA comprennent un colorant rose qui devient blanc lorsqu’un échantillon incolore, par exemple des cellules buccales ou de la salive, est appliqué.
- Stabilisation et protection des acides nucléiques à température ambiante avec pour des volumes de dépôt de 125 μl.
- Lyse les cellules au contact, dénature les protéines et protège l’ADN de la dégradation.
Spécification
Prélevez, stabilisez, traitez, transportez et archivez les échantillons d’ADN buccaux (quatre échantillons par carte). | |
ADN buccal | |
Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, criblage plasmidique, tests des aliments et des produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire | |
4 | |
125 μl |
Carte | |
Amplification STR directe | |
Colorant indicateur rose | |
Carte indicatrice FTA Classic |