Learn More
QIAGEN Carte indicatrice QIAcard FTA Classic
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
25 Paquets
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Description
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons d’acides nucléiques buccaux. Carte indicatrice QIAcard FTA Classic avec 4 zones d’échantillonnage par carte.
- Les cartes indicatrices QIAcard FTA comprennent un colorant rose qui devient blanc lorsqu’un échantillon incolore, par exemple des cellules buccales ou de la salive, est appliqué.
- Stabilisation et protection des acides nucléiques à température ambiante avec pour des volumes de dépôt de 125 μl.
- Lyse les cellules au contact, dénature les protéines et protège l’ADN de la dégradation.
Spécification
Spécification
| Description | Prélevez, stabilisez, traitez, transportez et archivez les échantillons d’ADN buccaux (quatre échantillons par carte). |
| Format | Carte |
| Type d’échantillon | ADN buccal |
| À utiliser avec (équipement) | Amplification STR directe |
| À utiliser avec (application) | Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, criblage plasmidique, tests des aliments et des produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire |
| Comprend | Colorant indicateur rose |
| Nbre d’échantillons | 4 |
| Type de produit | Carte indicatrice FTA Classic |
| Quantité | 25 Paquets |
| Volume d’échantillon | 125 μl |