Learn More
Thermo Scientific™ Tubes et bouchons Immuno
Assurez la reproductibilité de vos résultats, dosage après dosage, grâce aux tubes et bouchons Thermo Scientific™ Immuno parfaitement adaptés aux dosages ELISA, RIA en phase solide et RIA en phase liquide.
Marque: Thermo Scientific™ 466982
357.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 6.35400kg
Description
Assurez la reproductibilité de vos résultats dosage après dosage grâce aux tubes et bouchons Thermo Scientific™ Immuno convenant parfaitement aux dosages ELISA, RIA en phase solide et RIA en phase liquide. Ces produits reposent sur les meilleures normes qualité et certifications du marché.
Caractéristiques :- Proposés avec choix de trois surfaces pour une liaison optimale
- Trois tailles de tubes avec bouchons disponibles (à commander séparément)
- Compatibles avec les équipements standard
Choix de la surface :
- Thermo Scientific™ PolySorp™ est une surface hydrophobe pour la liaison préférentielle des biomolécules présentant des domaines hydrophobes.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ est une surface hydrophile optimisée pour la liaison des IgG et présentant également une liaison accrue pour de nombreuses autres protéines et biomolécules à caractère hydrophile / hydrophobe.
- Thermo Scientific™ MiniSorp™ est un matériau à base de polyéthylène qui permet de disposer d’une surface à faible liaison.
Tubes pour immunodosages en phase liquide (réf.° 443990, 468608) :
- Surface MiniSorp
- Moulés à partir d’une formulation de polyéthylène spéciale
- Pour les immunodosages en phase liquide, notamment RIA, pour le stockage de réactifs ou la collecte des fractions chromatographiques
Tubes pour immunodosages en phase solide :
- Surfaces PolySorp et MaxiSorp disponibles pour choisir la liaison optimale
- Pour les techniques immunologiques en phase solide, notamment IRMA, ELISA et ILMA
- Homogénéité de liaison certifiée
- Polystyrène haute qualité pour une qualité optimale
- Conception StarTube offrant une meilleure sensibilité et des temps de dosage plus rapides
- Permet d’améliorer la sensibilité du dosage et de réduire les temps d’incubation
Recommandé dans les cas suivants :
- ELISA
- RIA en phase solide
- RIA en phase liquide
- Stockage d’échantillons
Spécification
Tubes et bouchons Immuno | |
Tube en polyéthylène pour phase liquide | |
70 mm | |
150 | |
4 mL |
Polyéthylène | |
MiniSorp | |
11 mm | |
3600 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.