Learn More
Thermo Scientific™ Tubes et bouchons Immuno
Assurez la reproductibilité de vos résultats, dosage après dosage, grâce aux tubes et bouchons Thermo Scientific™ Immuno parfaitement adaptés aux dosages ELISA, RIA en phase solide et RIA en phase liquide.
125.28€ - 390.00€
Code produit | Marque | Description | Surface | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Surface | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10316141
|
Thermo Scientific™
341866 |
Bouchon en polyéthylène pour tubes Nunc-Immuno, 11 mm | Polyéthylène |
229.00€
3600 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10172831
|
Thermo Scientific™
343036 |
Bouchon en polyéthylène pour tubes Nunc-Immuno, 15 mm | Polyéthylène |
204.34€
2400 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10736662
|
Thermo Scientific™
348801 |
Bouchon en polyéthylène pour tubes Nunc-Immuno, 12 mm | Polyéthylène |
181.00€
3000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10254071
|
Thermo Scientific™
443990 |
Tube en polyéthylène pour phase liquide | MiniSorp | Polyéthylène |
358.00€
3000 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10419962
|
Thermo Scientific™
444202 |
Tube pour polystyrène en phase solide | MaxiSorp | PS |
291.00€
3000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10643452
|
Thermo Scientific™
466982 |
Tube en polyéthylène pour phase liquide | MiniSorp | Polyéthylène |
390.00€
3600 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10419002
|
Thermo Scientific™
468608 |
Tube en polyéthylène pour phase liquide | MiniSorp | Polyéthylène |
273.00€
1200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10104421
|
Thermo Scientific™
470319 |
Tube Star pour polystyrène en phase solide | MaxiSorp | PS |
338.00€
3000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10596171
|
Thermo Scientific™
444474 |
Tube pour polystyrène en phase solide | MaxiSorp | Polystyrene |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Assurez la reproductibilité de vos résultats dosage après dosage grâce aux tubes et bouchons Thermo Scientific™ Immuno convenant parfaitement aux dosages ELISA, RIA en phase solide et RIA en phase liquide. Ces produits reposent sur les meilleures normes qualité et certifications du marché.
Caractéristiques :- Proposés avec choix de trois surfaces pour une liaison optimale
- Trois tailles de tubes avec bouchons disponibles (à commander séparément)
- Compatibles avec les équipements standard
Choix de la surface :
- Thermo Scientific™ Polysorp™ est une surface hydrophobe pour la liaison préférentielle des biomolécules présentant des domaines hydrophobes.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ dispose d’une surface hydrophile optimisée pour la liaison des IgG et présentant également une liaison accrue pour de nombreuses autres protéines et biomolécules à caractère hydrophile / hydrophobe.
- Thermo Scientific™ Mini-Sorp™ est un matériau à base en polyéthylène qui permet de disposer d’une surface à faible adhérence.
Tubes pour immunodosages en phase liquide (réf.° 443990, 468608) :
- Surface MiniSorp
- Moulés à partir d’une formulation de polyéthylène spéciale
- Pour les techniques immunologiques en phase liquide, notamment RIA, pour le stockage de réactifs ou la collecte des fractions chromatographiques
Tubes pour immunodosages en phase solide :
- Surfaces PolySorp et MaxiSorp disponibles pour choisir la liaison optimale
- Pour les techniques immunologiques en phase solide, notamment IRMA, ELISA et ILMA
- Polystyrène de haute qualité pour une qualité optimale
- Conception StarTube offrant une meilleure sensibilité et des temps de dosage plus rapides
- Permet d’améliorer la sensibilité de l’essai et de réduire les durées d’incubation
Recommandé dans les domaines suivants :
- ELISA
- RIA en phase solide
- RIA en phase liquide
- Stockage d’échantillons
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.