Learn More
Thermo Scientific™ Modules Immuno standard transparents
Travaillez sur des applications qui assurent une parfaite reproductibilité d’un puits à un autre grâce à ces modules immunologiques standard transparents. Compatibles avec les équipements standard.
187.86€ - 1628.12€
Spécification
Méthode de détection | Colorimétrique |
---|---|
Couleur | Transparent |
Blocage de la plaque | Aucun |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Volume (métrique) de travail | Type de puits | Modèle de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Volume (métrique) de travail | Type de puits | Modèle de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10721634
![]() |
Thermo Scientific™
434797 |
MaxiSorp | 350 μl | Rond | F8 |
1628.12€
120 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10294021
|
Thermo Scientific™
441254 |
PolySorp | 250 μl | Curved Edges, Flat Bottom (C-well) | C8 | N/A | N/A | N/A | |||||
10574941
|
Thermo Scientific™
441653 |
MaxiSorp | 250 μl | Rond | C8 |
470.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10274071
|
Thermo Scientific™
444865 |
PolySorp | 250 μl | Rond | C8 |
506.01€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10172881
![]() |
Thermo Scientific™
445101 |
MaxiSorp | 250 μl | Rond | C8 |
541.84€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10032391
|
Thermo Scientific™
467120 |
MediSorp | 350 μl | Rond | F8 |
509.04€
60 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10052411
|
Thermo Scientific™
467140 |
MultiSorp | 350 μl | Rond | F8 |
521.00€
60 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10797921
![]() |
Thermo Scientific™
467466 |
MaxiSorp | 350 μl | Rond | F16 (2x8 puits) |
356.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10554831
![]() |
Thermo Scientific™
468667 |
MaxiSorp | 350 μl | Rond | F8 |
511.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10673832
|
Thermo Scientific™
469078 |
PolySorp | 350 μl | Rond | F8 |
511.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12799995
![]() |
Thermo Scientific™
469264 |
Hydrophile | 250 μl | Rond | U16 |
209.07€
320 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10174811
![]() |
Thermo Scientific™
469914 |
MaxiSorp | 350 μl | Rond | F16 (2x8 puits) |
309.00€
320 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10738091
![]() |
Thermo Scientific™
469922 |
PolySorp | 350 μl | Rond | F16 (2x8 puits) |
211.00€
320 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10227541
![]() |
Thermo Scientific™
469949 |
MaxiSorp | 350 μl | Rond | F8 |
606.00€
640 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10748091
|
Thermo Scientific™
469957 |
PolySorp | 350 μl | Rond | F8 |
438.00€
640 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10244551
|
Thermo Scientific™
473709 |
MaxiSorp | 250 μl | Rond | C12 |
428.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10505411
|
Thermo Scientific™
473717 |
PolySorp | 250 μl | Rond | C12 | N/A | N/A | N/A | |||||
10386231
![]() |
Thermo Scientific™
475078 |
MaxiSorp | 250 μl | Rond | U8 |
541.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10396231
|
Thermo Scientific™
475086 |
PolySorp | 250 μl | Rond | U8 |
511.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10079074
![]() |
Thermo Scientific™
6302 |
Immulon 2 HB | 330 μl | Rond | F12 |
198.97€
320 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10406165
![]() |
Thermo Scientific™
6309 |
Immulon 2 HB | 330 μl | Rond | F12 |
647.41€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10364025
![]() |
Thermo Scientific™
6310 |
Immulon 1 B | 330 μl | Rond | F12 |
632.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10753886
![]() |
Thermo Scientific™
6405 |
Immulon 4 HBX | 330 μl | Rond | F12 |
723.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10695757
![]() |
Thermo Scientific™
95029100 |
Meilleure capacité de liaison | 350 μl | Rond | F8 |
380.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10497305
![]() |
Thermo Scientific™
6301 |
Immulon 1 B | 330 μl | Rond | F12 |
187.86€
320 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Travaillez sur des applications assurant une parfaite reproductibilité d’un puits à un autre grâce aux modules Immuno Thermo Scientific™ standard transparents équipés de plaques de module Nunc™, Immulon™ et Microtiter™ développées pour les techniques ELISA. Fabriqués pour être compatibles avec les équipements standard, ces modules apportent beaucoup de souplesse dans l’utilisation de composants avec petits volumes d’échantillons. Ils reposent sur les meilleures normes qualité et certifications du marché.
Caractéristiques :
- Plusieurs formats de bandelettes : Bandelette de 8 puits, bandelette de 12 puits, bandelette de 16 puits (2 colonnes de 8 puits)
- Plusieurs formes de puits : fond plat, fond en C (bords arrondis), puits en forme de U, puits StarWell (les puits sont dotés d’ailettes pour augmenter la surface et améliorer la performance)
- Plusieurs surfaces pour optimiser la performance du dosage
- Modules restant dans le cadre en cas de retournement
- Cadre empilable doté de repères pour l’orientation du couvercle
- Puits en polystyrène dans un cadre en polyéthylène
- Tubulure externes : 128 × 86 mm
Choix de la surface :
- Les plaques Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B, et Universal Binding (UB) sont destinées à l’adsorption des molécules hydrophobes.
- Les plaques Thermo Scientific™ Medisorp™ et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules.
- Les plaques Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX, et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et idéales pour les dosages d’anticorps par méthode sandwich.
- Les plaques Thermo Scientific™ MultiSorp™ sont très hydrophiles et conviennent bien aux glycanes et aux protéines hydrosolubles.
Informations de commande :
Les modules sont autonomes. Les références 95029440 et 464394 sont certifiées. Les cadres et les modules sont disponibles séparément. Du film adhésif et des bandelettes de bouchons sont disponibles. Des modules à code-couleur sont disponibles sur demande. Pour plus d’informations, veuillez contacter le service client ou un représentant commercial.
Garantie : 90 jours
Certifications
Les produits spécifiés dans le graphique sont certifiés pour : l’adsorption des IgG ; CV < 5 % entre les puits ; tous les résultats à +/- 10 % de la moyenne ; et le fond de tous les puits à +/- 0,005 unités d’absorbance de la moyenne.
Spécification
Colorimétrique | |
Transparent | |
Aucun |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.