Learn More
Thermo Scientific™ Modules Immuno standard transparents
GREENER_CHOICE
Code produit. 10406165
Click to view available options
Traitement de surface:
Hydrophile
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
Immulon 1 B
MaxiSorp
MediSorp
Meilleure capacité de liaison
MultiSorp
PolySorp
Volume (métrique) de travail:
250 μl
330 μl
350 μl
Type de puits:
Bords incurvés, fond plat (puits en C)
Rond
Modèle de puits:
C12
C8
F12
F16 (2x8 puits)
F8
U16
U8
Conditionnement:
100 pièces
120 pièces
320 pièces
50 pièces
60 pièces
640 pièces
Code produit. 10406165
Marque: Thermo Scientific™ 6309
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Travaillez sur des applications qui assurent une parfaite reproductibilité d’un puits à un autre grâce à ces modules immunologiques standard transparents. Compatibles avec les équipements standard.
Travaillez sur des applications assurant une parfaite reproductibilité d’un puits à un autre grâce aux modules Immuno Thermo Scientific™ standard transparents équipés de plaques de module Nunc™, Immulon™ et Microtiter™ développées pour les techniques ELISA. Fabriqués pour être compatibles avec les équipements standard, ces modules apportent beaucoup de souplesse dans l’utilisation de composants avec petits volumes d’échantillons. Ils reposent sur les meilleures normes qualité et certifications du marché.
Les modules standard Thermo Scientific sont équipés de plaques en barrettes avec des modules solides qui peuvent être facilement insérés et retirés de leur cadre. L’utilisation de la plaque est ainsi optimisée avec des échantillons de petite taille.
  • Plusieurs formats de bandelettes : Barrette à 8 puits, barrette à 12 puits, barrette à 16 puits (deux colonnes de 8 puits)
  • Plusieurs formes de puits : fond plat, fond en C (bords arrondis), puits en forme de U, puits StarWell (les puits sont dotés d’ailettes pour augmenter la surface et améliorer la performance)
  • Plusieurs surfaces pour optimiser la performance du dosage
  • Les modules restent dans le cadre lorsqu'il est retourné
  • Cadre empilable doté de repères pour l’orientation du couvercle
  • Puits en polystyrène dans un cadre en polyéthylène
  • Tubulure externes : 128 × 86mm
Choix de la surface
  • PolySorp™, Immulon 1B et Universal Binding (UB) pour l’adsorption des molécules hydrophobes
  • Les plaques Medisorp™ et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules
  • Les plaques MaxiSorp™, Immulon 4 HBX, et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et idéales pour les tests sur anticorps en sandwich
  • Les plaques MultiSorp™ sont très hydrophiles et conviennent bien aux glycanes et aux protéines hydrosolubles.
Informations de commande :
Modules auto-portants. Les numéros 95029440 et 464394 certifiés. Les cadres et les modules sont disponibles séparément. Du film adhésif et des bandelettes de bouchons sont disponibles. Des modules à code-couleur sont disponibles sur demande. Pour plus de détails, contactez le service client ou votre responsable de compte.
Certifications
Les produits spécifiés dans le graphique sont certifiés pour : l’adsorption des IgG ; CV < 5 % entre les puits ; tous les résultats à +/- 10 % de la moyenne ; et le fond de tous les puits à +/- 0,005 unités d’absorbance de la moyenne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
BreakApart Non
Propriété de liaison Légèrement hydrophile
Certifications/Conformité Certifié pour l’adsorption des IgG ; CV < 5 % entre les puits
Certifiés Oui
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Méthode de détection Colorimétrique
Array 8 x 12
Conditionnement 100 sachets, 100 boîtes
Couleur Transparent
Type de produit Barrette pour microplaques
Matériau PS
Volume (métrique) du puits 350 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 330 μl
Traitement de surface Immulon 2 HB
Type de puits Rond
Nbre par carton 100
Nb par paquet 100
Blocage de la plaque Aucun
Molécule cible Protéines
Modèle de puits F12
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.