Learn More
Epredia™ Immu-Mount™
Milieu de montage non permanent à utiliser pour des applications de coupe congelée, d’immunoperoxydase et d’immunofluorescence.
Marque: Epredia™ 9990414
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lamelle liquide organique économique, qui sèche en une nuit
- À base aqueuse pour l’immunocoloration et les autres techniques
- Milieu non fluorescent à faible viscosité
- Résiste à la décoloration et polymérise rapidement pour une manipulation plus aisée des lames montées
- Indice de réfraction : 1,495 ± 0,002 (liquide) ; 1,586 ± 0,002 (sec)
- Viscosité : Faible (120 à 160 cps à 24°C)
- pH : de 8,0 à 8,8 à entre 21 et 24 °C
Spécification
Pour utilisation avec coupe congelée, techniques d‘immunoperoxydase et préparations immunofluorescentes | |
1 L | |
Shandon Immu-mount | |
1 L |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Immu-Mount™ > Immu-Mount ; 1 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu