Learn More
Epredia™ Immu-Mount™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
20 ml
6 x 20 ml
1 L
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
20mL
6 pièces
Description
- Lamelle liquide organique économique, qui sèche en une nuit
- À base aqueuse pour l’immunocoloration et les autres techniques
- Milieu non fluorescent à faible viscosité
- Résiste à la décoloration et polymérise rapidement pour une manipulation plus aisée des lames montées
- Indice de réfraction : 1,495 ± 0,002 (liquide) ; 1,586 ± 0,002 (sec)
- Viscosité : Faible (120 à 160 cps à 24°C)
- pH : de 8,0 à 8,8 à entre 21 et 24 °C
Spécification
Spécification
| Applications | Coupe congelée, techniques d‘immunoperoxydase et préparations immunofluorescentes |
| Quantité | 20 ml |
| Type de produit | Shandon Immu-mount |
| Volume (métrique) | 20 mL |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium bicarbonate,lithium carbonate,methyl alcohol