Learn More
Cytiva Ensembles de solutions de dNTP illustra™
Utilisez des kits dNTP pour des performances et une cohérence optimales. Les kits de solutions de dNTP Cytiva Lifescience™ illustra™ sont exempts de DNase, de RNase et d’activité enzymatique de coupure.
261.00€ - 2723.00€
Spécification
Format | Liquide |
---|---|
pH | 7 |
Type de produit | Ensemble dNTP |
Concentration | 100 mM |
Pureté | >99% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10084724
|
Cytiva
28-4065-51 |
4 x 25 μm |
261.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10267704
|
Cytiva
28-4065-52 |
4 x 100 μm |
749.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10004304
|
Cytiva
28-4065-53 |
4 x 500 μm |
2723.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pureté du triphosphate supérieure à 99 % (par HPLC) pour des performances et une cohérence optimales
- Solutions sans tampon et prêtes à l’emploi dans plusieurs formats
- Testé fonctionnellement pour la PCR et le séquençage longs
Informations sur la commande
Formulation, tests, conditionnement et étiquetage personnalisés disponibles
Spécification
Liquide | |
Ensemble dNTP | |
>99% | |
À fonctionnalité testée pour la PCR longue et le séquençage, l’amplification des acides nucléiques, le marquage, la mutagénèse, la synthèse d’ADNc et le profilage d’expression |
7 | |
100 mM | |
Incolore |