Learn More
Cytiva Ensembles de solutions de dNTP illustra™
Utilisez des kits dNTP pour des performances et une cohérence optimales. Les kits de solutions de dNTP Cytiva Lifescience™ illustra™ sont exempts de DNase, de RNase et d’activité enzymatique de coupure.
Marque: Cytiva 28-4065-53
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pureté du triphosphate supérieure à 99 % (par HPLC) pour des performances et une cohérence optimales
- Solutions sans tampon et prêtes à l’emploi dans plusieurs formats
- Testé fonctionnellement pour la PCR et le séquençage longs
Informations sur la commande
Formulation, tests, conditionnement et étiquetage personnalisés disponibles
Spécification
Liquide | |
Ensemble dNTP | |
>99% | |
Incolore |
7 | |
100 mM | |
4 x 500 μm | |
À fonctionnalité testée pour la PCR longue et le séquençage, l’amplification des acides nucléiques, le marquage, la mutagénèse, la synthèse d’ADNc et le profilage d’expression |