Learn More
Cytiva Mini kit de centrifugation sanguine genomicPrep
Pour l’extraction et la purification rapides d’ADN génomique à poids moléculaire élevé (ADNg) à partir de sang total, de la couche leucocyto-plaquettaire, de moelle osseuse et d’érythrocytes nucléés.
127.51€ - 532.00€
Spécification
Description | Le kit illustra blood genomicPrep Mini Spin est conçu pour l’extraction et la purification rapides de l’ADN génomique de poids moléculaire élevé (ADNg) issu de sang total, couche leucocyto-plaquettaire, moelle osseuse et érythrocytes nucléés. |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour différentes applications en aval, notamment : PCR en temps réel, PCR en point final, PCR multiplex et digestion par enzymes de restriction Adapté à une utilisation dans des applications de biologie moléculaire, notamment : PCR standard, multiplex et quantitative, clonage, haplotypage, repos |
Comprend | Colonnes de centrifugation avec nouvelle membrane de silice intégrée, poudre de protéinase K lyophilisée, solution de lyse, tampons de lavage et d’élution, tubes de prélèvement pour microcentrifugeuse, livret de protocole complet et carte de protocole de référence rapide détachable |
Type de produit | Mini kit de centrifugation sanguine genomicPrep illustra |
Pureté | 1,7 |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10792617
|
Cytiva
28-9042-64 |
50 préparations |
127.51€
50 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10094624
|
Cytiva
28-9042-65 |
250 préparations |
532.00€
250 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le processus de purification implique un cisaillement minimal avec des rendements standard de 4 à 6 μg d’ADN génomique par 200 μl d’échantillon pour des volumes traités allant jusqu’à 1 ml. La méthode utilise des agents chaotropiques pour extraire l’ADN des cellules sanguines, dénaturer les composants protéiques et favoriser la liaison sélective de l’ADN à la nouvelle membrane de silice. Le volume d’élution peut être modifié selon les besoins de la plupart des applications biologiques moléculaires en aval.
- ADN génomique de grande qualité avec une proportion supérieure d’ADN de poids moléculaire supérieur et moins de cisaillement
- Application démontrée à différents types de sang total, notamment humain, de cheval, de lapin, de rat et de souris
- Facilité d’utilisation accrue avec des changements de volume de pipetage réduits, un seul réglage de centrifugation et des composants de kit à code couleur
- Validé dans plusieurs applications aval, notamment la PCR en temps réel, la PCR en point final, la PCR multiplex et la digestion par enzymes de restriction
Spécification
Le kit illustra blood genomicPrep Mini Spin est conçu pour l’extraction et la purification rapides de l’ADN génomique de poids moléculaire élevé (ADNg) issu de sang total, couche leucocyto-plaquettaire, moelle osseuse et érythrocytes nucléés. | |
Colonnes de centrifugation avec nouvelle membrane de silice intégrée, poudre de protéinase K lyophilisée, solution de lyse, tampons de lavage et d’élution, tubes de prélèvement pour microcentrifugeuse, livret de protocole complet et carte de protocole de référence rapide détachable | |
1,7 | |
< 20 min |
Pour différentes applications en aval, notamment : PCR en temps réel, PCR en point final, PCR multiplex et digestion par enzymes de restriction Adapté à une utilisation dans des applications de biologie moléculaire, notamment : PCR standard, multiplex et quantitative, clonage, haplotypage, repos | |
Mini kit de centrifugation sanguine genomicPrep illustra | |
50 μl de sang total, couche leucocyto-plaquettaire, cellules de moelle osseuse, 2 μl de sang nucléé†, 300 μl de sang total‡ | |
4-6 μg/200 μl de sang total |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .