Learn More
Cytiva Mini kit de centrifugation sanguine genomicPrep
Code produit. 10094624 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
250 réactions
50 réactions
Code produit. 10094624
Marque: Cytiva 28904265
Includes
  • Colonnes de centrifugation avec nouvelle membrane de silice, poudre de protéinase K lyophilisée, solution de lyse, tampons de lavage et d’élution,
  • tubes de prélèvement, livret de protocole complet et une carte de protocole de référence rapide détachable.
Pour l’extraction et la purification rapides d’ADN génomique à poids moléculaire élevé (ADNg) à partir de sang total, de la couche leucocyto-plaquettaire, de moelle osseuse et d’érythrocytes nucléés.
Le processus de purification implique un cisaillement minimal avec des rendements standard de 4 à 6 μg d’ADN génomique par 200 μl d’échantillon pour des volumes traités allant jusqu’à 1 ml. La méthode utilise des agents chaotropiques pour extraire l’ADN des cellules sanguines, dénaturer les composants protéiques et favoriser la liaison sélective de l’ADN à la nouvelle membrane de silice. Le volume d’élution peut être modifié selon les besoins de la plupart des applications biologiques moléculaires en aval.
  • ADN génomique de grande qualité avec une proportion supérieure d’ADN de poids moléculaire supérieur et moins de cisaillement
  • Application démontrée à différents types de sang total, notamment humain, de cheval, de lapin, de rat et de souris
  • Facilité d’utilisation accrue avec des changements de volume de pipetage réduits, un seul réglage de centrifugation et des composants de kit à code couleur
  • Validé dans plusieurs applications aval, notamment la PCR en temps réel, la PCR en point final, la PCR multiplex et la digestion par enzymes de restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le kit illustra blood genomicPrep Mini Spin est conçu pour l’extraction et la purification rapides de l’ADN génomique de poids moléculaire élevé (ADNg) issu de sang total, couche leucocyto-plaquettaire, moelle osseuse et érythrocytes nucléés.
À utiliser avec (application) Pour différentes applications en aval, notamment : PCR en temps réel, PCR en point final, PCR multiplex et digestion par enzymes de restriction Adapté à une utilisation dans des applications de biologie moléculaire, notamment : PCR standard, multiplex et quantitative, clonage, haplotypage, repos
Comprend Colonnes de centrifugation avec nouvelle membrane de silice intégrée, poudre de protéinase K lyophilisée, solution de lyse, tampons de lavage et d’élution, tubes de prélèvement pour microcentrifugeuse, livret de protocole complet et carte de protocole de référence rapide détachable
Nbre de réactions 250 préparations
Type de produit Mini kit de centrifugation sanguine genomicPrep illustra
Pureté 1,7
Volume d’échantillon 50 μl de sang total, couche leucocyto-plaquettaire, cellules de moelle osseuse, 2 μl de sang nucléé†, 300 μl de sang total‡
Heure du test < 20 min
Rendement 4-6 μg/200 μl de sang total
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .