Learn More
Invitrogen™ IL-5RA/CD125 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
656.00€ - 2640.00€
Specifications
Numéro d’adhésion | Q01344 |
---|---|
Sensibilité du dosage | 150 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Méthode de détection | Colorimétrique |
Type de produit | Kit ELISA |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15485043
|
Invitrogen™
EHIL5RA |
96 dosages |
656.00€
1 kit |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17155489
|
Invitrogen™
EHIL5RAX5 |
5 x 96 tests |
2640.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
The Human Interleukin 5 Receptor Alpha/CD125 (Hu IL-5RA) ELISA quantitates Hu IL-5RA in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-5RA. Principle of the method The Human IL-5RA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’interleukine 5 (IL-5) est un facteur soluble dérivé des cellules T, également connu sous le nom de facteur de remplacement des cellules T (TRF), qui induit la croissance et la différenciation des cellules B et des éosinophiles. IL-5 exerce son activité biologique à travers le récepteur IL-5 (IL-5R), qui est composé de deux chaînes : une chaîne α qui lie l’IL-5 avec une faible affinité et une chaîne β qui ne lie pas l’IL-5, mais qui, avec la chaîne α de l’IL-5, constitue le récepteur IL-5 à haute affinité. Le domaine cytoplasmique des chaînes α et β est essentiel à la transduction du signal. Plus précisément, la séquence riche en proline membranaire-proximale du domaine cytoplasmique de la sous-unité α du récepteur IL-5R, IL-5Rα, est essentielle pour la réponse proliférative induite par l’IL-5, l’expression de proto-oncogènes nucléaires et la phosphorylation de la tyrosine des protéines cellulaires, telles que JAK1 et JAK2.
Specifications
Q01344 | |
Biotine | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Humaine | |
3568 | |
< 12 % | |
HRP | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
150 pg/ml | |
Colorimétrique | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP- | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD125,CDw125,HSIL5R3,IL5R | |
< 10 % | |
RUO | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.