Learn More
Invitrogen™ IL-5RA/CD125 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHIL5RAX5
Description
The Human Interleukin 5 Receptor Alpha/CD125 (Hu IL-5RA) ELISA quantitates Hu IL-5RA in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-5RA. Principle of the method The Human IL-5RA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’interleukine 5 (IL-5) est un facteur soluble dérivé des cellules T, également connu sous le nom de facteur de remplacement des cellules T (TRF), qui induit la croissance et la différenciation des cellules B et des éosinophiles. IL-5 exerce son activité biologique à travers le récepteur IL-5 (IL-5R), qui est composé de deux chaînes : une chaîne α qui lie l’IL-5 avec une faible affinité et une chaîne β qui ne lie pas l’IL-5, mais qui, avec la chaîne α de l’IL-5, constitue le récepteur IL-5 à haute affinité. Le domaine cytoplasmique des chaînes α et β est essentiel à la transduction du signal. Plus précisément, la séquence riche en proline membranaire-proximale du domaine cytoplasmique de la sous-unité α du récepteur IL-5R, IL-5Rα, est essentielle pour la réponse proliférative induite par l’IL-5, l’expression de proto-oncogènes nucléaires et la phosphorylation de la tyrosine des protéines cellulaires, telles que JAK1 et JAK2.
Spécification
Q01344 | |
150 pg/ml | |
Biotine | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
5 x 96 dosages | |
Dosages et analyses de protéines, biologie des protéines, ELISA, immunoessai prêt à l’emploi | |
3568 | |
<12% | |
Solution d’arrêt, Tampon de lavage, SAV-HRP, Étalon, Anticorps de détection biotinylé, Concentrat de diluant de dosage, Plaques à 96 puits pré-enduites, Chromogène, Couvercles de plaques adhésives, Plaque(s) pré-enduite(s), étalon ou calibrateur, anticorps détecteur, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, substrat(s) et solution d’arrêt | |
5 x 96 tests | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
0,164 ng/ml à 40 ng/ml | |
Kit ELISA de CD125 (IL5RA), 960 dosages, espèces humaines, méthode de détection colorimétrique, ID génétique 3 568,0, surnageant de culture cellulaire, plasma, type d’échantillon de sérum, symboles de gènes IL5RA, sensibilité de 150 pg/ml, utilisé pour les dosages et l’analyse de protéines | |
Colorimétrique | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP- | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD125,CDw125,HSIL5R3,IL5R | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.