Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IGFBP2 humaine
Sandwich ELISA Kit
656.00€ - 4715.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P18065 |
---|---|
Sensibilité du dosage | 20 pg/ml |
Doser | ELISA sandwich en phase solide |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15405023
|
Invitrogen™
EHIGFBP2 |
96 dosages |
656.00€
1 kit |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17804210
|
Invitrogen™
EHIGFBP2X10 |
10 x 96 tests |
4715.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17135469
|
Invitrogen™
EHIGFBP2X5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le test ELISA pour la protéine 2 de liaison aux facteurs de croissance analogues à l’insuline humaine (IGFBP2 Hu) permet de quantifier l’IGFBP2 Hu dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement le IGFBP2 humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’IGFBP2 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
IGFBP2 (insulin-like growth factor binding protein 2) is a member of the ISGBP family which bind various IGFs. IGFBP2 is overexpressed in a wide spectrum of cancers, including glioma, prostate cancer, synovial sarcoma, neuroblastoma, colon cancer, adrenocortical cancer, lung cancer, Wilms′ tumor, and hepatoblastoma. The overexpression of IGFBP2 also correlates with the aggressiveness of some tumors. IGFBP2 activates the expression of matrix metalloprotease 2, which contributes to cell invasiveness.Spécification
P18065 | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IBP2,IGF-BP53 | |
< 10 % | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
20 pg/ml | |
Biotine | |
Facteurs de croissance & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : BDNF humain, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-1, IGFBP-3, IGFBP-4, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
3485 | |
< 12 % | |
HRP | |
Transduction des signaux | |
IBP2, IGF-BP53 | |
1 heures 20 min |