Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IGFBP2 humaine
Sandwich ELISA Kit
Marque:  Invitrogen™ EHIGFBP2X5
Code produit. 17135469
  • 2635.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le test ELISA pour la protéine 2 de liaison aux facteurs de croissance analogues à l’insuline humaine (IGFBP2 Hu) permet de quantifier l’IGFBP2 Hu dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement le IGFBP2 humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’IGFBP2 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’IGFBP2 (protéine 2 de liaison du facteur de croissance de type insuline) est un membre de la famille ISGBP qui lie divers IGF. L’IGFBP2 est surexprimée dans un large éventail de cancers, notamment le gliome, le cancer de la prostate, le sarcome synovial, le neuroblastome, le cancer du côlon, le cancer adrénocortical, le cancer du poumon, la tumeur de Wilms et l’hépatoblastome. La surexpression de l’IGFBP2 est également corrélée à l’agressivité de certaines tumeurs. L’IGFBP2 active l’expression de la métalloprotéase matricielle 2, ce qui contribue à l’envahissement cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
P18065
20 pg/ml
ELISA sandwich en phase solide
Kit ELISA
Plasma, Sérum, Surnageant
5 x 96 dosages
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
3485
<12%
Plaques à 96 puits pré-enduites, Couvercles de plaques adhésives, Anticorps de détection biotinylé, Concentrat de diluant de dosage, Chromogène, SAV-HRP, Tampon de lavage, Étalon, Solution d’arrêt
5 x 96 tests
Transduction des signaux
2°C à 8°C
Humaine
4 heures 45 min
8,23 pg/ml à 6 000 pg/ml
20 pg/ml à 6 000 pg/ml
Biotine
Facteurs de croissance & récepteurs
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : BDNF humain, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-1, IGFBP-3, IGFBP-4, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
IBP2,IGF-BP53
<10%
HRP
RUO
Plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 100 μl
IBP2, IGF-BP53
1 heures 20 min