Learn More
IFNGR2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | IFNGR2 |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16836543
|
Proteintech
10266-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16826543
|
Proteintech
10266-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene (IFNGR2) encodes the non-ligand-binding beta chain of the gamma interferon receptor. Human interferon-gamma receptor is a heterodimer of IFNGR1 and IFNGR2. Defects in IFNGR2 are a cause of mendelian susceptibility to mycobacterial disease (MSMD), also known as familial disseminated atypical mycobacterial infection. MSMD is a genetically heterogeneous disease with autosomal recessive, autosomal domit or X-linked inheritance.Spécification
IFNGR2 | |
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P38484 | |
3460 | |
IFNGR2 Fusion Protein Ag0317 | |
Primary | |
-20°C | |
IFNGR2 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AF 1, IFGR2, IFN gamma R2, IFN gamma receptor 2, IFNGR2, IFNGT1, Interferon gamma receptor 2, Interferon gamma transducer 1 | |
IFNGR2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |