Learn More
Brema Ice Makers™ Floconneuse à glace
Code produit. p-7203438
Click to view available options
Capacité:
9 kg
20 kg
30 kg
40 kg
55 kg
Type de refroidissement:
Refroidissement par air
Refroidissement à l’eau
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15914788
Marque: Brema Ice Makers™ GB902 AHCX
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les floconneuses à glace Brema™ peuvent être facilement installées pratiquement n’importe où dans le laboratoire ou dans toute une gamme d’autres environnements de travail pour produire de la glace en flocons et granules de 80 à 82 % sèche.
  • Technologie de système granulaire utilisant une vis sans fin et un brise-glace pour créer des flocons et des morceaux de formes irrégulières
  • Modèles disponibles pouvant produire jusqu’à 153 kg/jour avec une capacité de stockage maximale de 55 kg
  • Options de refroidissement par air ou par eau
  • 1 L d’eau génère 1 kg de glace (refroidissement par air)
  • Acier inox avec finition Scotch Brite™
  • Équipé d’un filtre à air amovible et nettoyable
  • Bords arrondis internes faciles à nettoyer
  • Porte escamotable à glissière isolée
  • Fonctionnement à une température ambiante jusqu’à 43°C
  • Pieds réglables
  • Réfrigérants sans CFC
Spécification
Température ambiante (métrique) Jusqu'à 43°C
Type de refroidissement Refroidissement par air
Profondeur (métrique) 660 mm
Type de produit Floconneuse à glace
Hauteur (métrique) 690 mm
Largeur (métrique) 500 mm
Rendement 95 kg/24 h.
Capacité 20 kg