Learn More
DWK Life Sciences Tubes réutilisables avec bouchon à vis revêtu de caoutchouc Kimble™ KIMAX™
Bouchon phénolique noir avec revêtement en caoutchouc inerte
Marque:  DWK Life Sciences 45066-16100
837.90 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11768263
  • 882.00€ / 288 pièces
Expédition estimée: 05-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Bouchon phénolique noir avec revêtement en caoutchouc inerte
  • Pastille de marquage blanche
  • Les numéros Le tube n° C 14-930 convient à la détermination de l’insuline selon la méthode d’Alvation, Rubin et Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ASTM E982, type VI, classe A
Phénolique
100 mm
Pastille de marquage
15-415
Bouchon à vis
Noir
12 mL
Verre borosilicaté
Caoutchouc
16 mm
Tube à essai réutilisable
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
DWK Life Sciences Tubes réutilisables avec bouchon à vis revêtu de caoutchouc Kimble™ KIMAX™ > D.E. x L : 16 x 100 mm