Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage Western iBind™ Flex, détection fluorescente
Le kit de démarrage Western iBind Flex pour la détection fluorescente comprend un dispositif Western iBind Flex, des cartes iBind Flex et un kit de solution de détection fluorescente iBind Flex (FD).
Marque: Invitrogen™ SLF2002S
2204.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le périphérique iBind Flex Western est un petit appareil sur paillasse capable d’automatiser le traitement par transfert western blot (immunodétection). Il exerce une pression mécanique à une carte iBind Flex pour générer un écoulement latéral séquentiel (SLF) de solutions d’immunodétection pour les étapes de blocage, de liaison d’anticorps et de lavage. La matrice en fibre de verre de la carte iBind Flex permet un écoulement homogène et constant des solutions sur la membrane.
le périphérique iBind Flex Western permet de préparer et de charger toutes les solutions dans l’appareil en début de procédure ; toutes les étapes suivantes se font automatiquement par le SLF ; il n’y a pas besoin d’électricité ou de batteries. Les transferts sont prêts pour les étapes de détection finales en environ 2 heures et demie.
Le dispositif Western iBind Flex comprend trois inserts à puits interchangeables par l’utilisateur pour traiter jusqu’à un transfert midi, deux transferts mini ou six transferts sur bandelettes coupées à la verticale lorsqu’ils sont utilisés avec les cartes iBind Flex et le kit de solution iBind Flex ou le kit de solution de détection fluorescente iBind Flex (FD) pour traiter un transfert mini.
Spécification
1 dispositif Western iBind Flex, 10 cartes iBind Flex (à conserver à température ambiante), 1 kit de solution de détection fluorescente iBind Flex (FD) (à conserver entre 2 et 8°C) | |
Fluorescent | |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
∼2,5 heures | |
Kit de démarrage | |
Température ambiante |
1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini | |
Transfert Western | |
iBind | |
1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini | |
1 kit |