Learn More
Brady™ i5300 Industrial Label Printer Kit EU with Workstation LAB Suite
Grâce à l’imprimante d’étiquettes industrielle BradyPrinter i5300, l’installation, les changements et l’impression n’ont jamais été aussi rapides. Dotée d’un châssis métallique solide, cette imprimante peut prendre en charge des applications d’étiquetage à volume élevé et à mélange élevé.
1895.00€ - 2100.00€
Spécification
Type d’affichage | Écran tactile LCD couleur |
---|---|
Print Technology | Transfert thermique direct, transfert thermique |
Largeur (impériale) | 11 in |
Largeur (métrique) | 284,5 mm |
Hauteur (impériale) | 11 in |
Description
The i5300 Industrial Label Printer pauses, resumes and stores print jobs in an adjustable queue with overwrite protection.
- Prints small fonts with precision
- Requires no calibration and no heat or speed setting adjustments
- 20 second material changeovers, works with 5.1 to 101.6 mm label widths
- 178 mm color touchscreen and built-in auto cutter
- Solid construction with all metal frame
- Intuitive and easy to operate
- Includes EU power cord and Brady™ Workstation LAB Suite
Spécification
Écran tactile LCD couleur | |
11 in | |
11 in | |
16 in | |
Non autoclavable | |
Monochrome | |
Indonésien, Bulgare, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Français, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Espagnol, Turc | |
i5300 | |
Câble, Ethernet, USB 2.0, hôte USB | |
10°C à 40°C | |
15 kg | |
2 an |
Transfert thermique direct, transfert thermique | |
284,5 mm | |
279,4 mm | |
401 mm | |
Non stérile | |
Imprimante industrielle i5300, suite d’identification en laboratoire pour station de travail Brady™, câble d’alimentation UE, câble USB, stylet, kit de nettoyage, guide de démarrage rapide, clé USB avec vidéos pratiques et pilote Windows™ tiers | |
512 Mo de RAM, 195 Mo IFFS | |
254 mm/s | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8,™ Windows Server 2012, 2012 R2 et 2016 | |
33 lb | |
Étiquetage des fils et des câbles, étiquetage des appareils électriques, de laboratoire et par codes-barres, identification générale | |
110/240 V |