Learn More
Brady™ i5300 Industrial Label Printer Kit EU with Workstation LAB Suite
Grâce à l’imprimante d’étiquettes industrielle BradyPrinter i5300, l’installation, les changements et l’impression n’ont jamais été aussi rapides. Dotée d’un châssis métallique solide, cette imprimante peut prendre en charge des applications d’étiquetage à volume élevé et à mélange élevé.
Marque: Brady™ 310852
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The i5300 Industrial Label Printer pauses, resumes and stores print jobs in an adjustable queue with overwrite protection.
- Prints small fonts with precision
- Requires no calibration and no heat or speed setting adjustments
- 20 second material changeovers, works with 5.1 to 101.6 mm label widths
- 178 mm color touchscreen and built-in auto cutter
- Solid construction with all metal frame
- Intuitive and easy to operate
- Includes EU power cord and Brady™ Workstation LAB Suite
Spécification
Écran tactile LCD couleur | |
11 in | |
11 in | |
16 in | |
Non autoclavable | |
Monochrome | |
Indonésien, Bulgare, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Français, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Espagnol, Turc | |
i5300 | |
600 dpi | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8,™ Windows Server 2012, 2012 R2 et 2016 | |
33 lb | |
Étiquetage des fils et des câbles, étiquetage des appareils électriques, de laboratoire et par codes-barres, identification générale | |
110/240 V |
Transfert thermique direct, transfert thermique | |
284,5 mm | |
279,4 mm | |
401 mm | |
Non stérile | |
Imprimante industrielle i5300, suite d’identification en laboratoire pour station de travail Brady™, câble d’alimentation UE, câble USB, stylet, kit de nettoyage, guide de démarrage rapide, clé USB avec vidéos pratiques et pilote Windows™ tiers | |
512 Mo de RAM, 195 Mo IFFS | |
254 mm/s | |
Câble, Ethernet, USB 2.0, hôte USB | |
10°C à 40°C | |
15 kg | |
2 an |