Learn More
Brady™ i5300 Industrial Label Printer Kit EU with Wi-Fi and Workstation LAB Suite
Set up, switch out and print faster than you ever imagined with the BradyPrinter i5300 Industrial Label Printer. With a solid metal frame, this printer can handle both high-volume and high-mix labeling applications.
1945.00€ - 2200.00€
Spécification
Type d’affichage | Écran tactile LCD couleur |
---|---|
Print Technology | Transfert thermique direct, transfert thermique |
Largeur (impériale) | 11 in |
Largeur (métrique) | 284,5 mm |
Hauteur (impériale) | 11 in |
Description
Print reliable labels with the Brady™ M611 Label Printer. Design any complex label in the field with a phone- once our Express app is installed, you can easily design complex labels with 1D and 2D codes and barcodes, serialize, use an extensive image library, include text or time stamps, and even import data from the cloud.
The M611 Printer is able to resist extreme temperatures, fire, chemicals, solvents, fuels, moisture or dirt. Its materials are designed to stay attached and remain legible in challenging conditions.
- Wi-Fi connectivity allows you to get data more easily from a variety of sources
- Fast printing up to 33.8 mm/s
- AC Adaptor, rechargeable battery
- Color LCD touchscreen display
- 2 year warranty
- Includes EU power cord and Brady™ Workstation Product & Wire Identification Suite
Spécification
Écran tactile LCD couleur | |
11 in | |
11 in | |
16 in | |
Non autoclavable | |
Monochrome | |
Indonésien, Bulgare, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Français, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Espagnol, Turc | |
i5300 | |
Câble, Ethernet, USB 2.0, hôte USB | |
10°C à 40°C | |
15 kg | |
2 an |
Transfert thermique direct, transfert thermique | |
284,5 mm | |
279,4 mm | |
401 mm | |
Non stérile | |
Imprimante industrielle i5300, suite d’identification en laboratoire pour station de travail Brady™, câble d’alimentation UE, câble USB, stylet, kit de nettoyage, guide de démarrage rapide, clé USB avec vidéos pratiques et pilote Windows™ tiers | |
512 Mo de RAM, 195 Mo IFFS | |
254 mm/s | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8,™ Windows Server 2012, 2012 R2 et 2016 | |
33 lb | |
Étiquetage des fils et des câbles, étiquetage des appareils électriques, de laboratoire et par codes-barres, identification générale | |
110/240 V |