Learn More
Brady™ i5300 Industrial Label Printer Kit EU with Wi-Fi and Workstation LAB Suite
Set up, switch out and print faster than you ever imagined with the BradyPrinter i5300 Industrial Label Printer. With a solid metal frame, this printer can handle both high-volume and high-mix labeling applications.
Marque: Brady™ 310340
1800.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Description
Imprimez des étiquettes fiables avec l’imprimante d’étiquettes M611 Brady™. Concevez n’importe quelle étiquette complexe sur site avec un téléphone - une fois notre application Express installée, vous pouvez facilement concevoir des étiquettes complexes avec des codes et des codes-barres 1D et 2D, sérialiser, utiliser une vaste bibliothèque d’images, inclure du texte ou des horodatages, et même importer des données à partir du cloud.
L’imprimante M611 résiste aux températures extrêmes, au feu, aux produits chimiques, aux solvants, aux carburants, à l’humidité ou à la saleté. Ses matériaux sont conçus pour ne pas se détacher et rester lisibles dans des conditions difficiles.
- La connectivité Wi-Fi permet d’obtenir des données plus facilement à partir de diverses sources
- Impression rapide jusqu’à 33,8 mm/s
- Adaptateur secteur ; batterie rechargeable
- Écran tactile couleur LCD intuitif
- Garantie 2 ans
- Comprend le cordon d’alimentation UE et la suite d’identification de produits et câbles pour station de travail Brady™
Spécification
Écran tactile LCD couleur | |
11 in | |
11 in | |
16 in | |
Non autoclavable | |
Monochrome | |
Indonésien, Bulgare, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Français, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Espagnol, Turc | |
i5300 | |
300 dpi | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8,™ Windows Server 2012, 2012 R2 et 2016 | |
33 lb | |
Étiquetage des fils et des câbles, étiquetage des appareils électriques, de laboratoire et par codes-barres, identification générale | |
110/240 V |
Transfert thermique direct, transfert thermique | |
284,5 mm | |
279,4 mm | |
401 mm | |
Non stérile | |
Imprimante industrielle i5300, suite d’identification en laboratoire pour station de travail Brady™, câble d’alimentation UE, câble USB, stylet, kit de nettoyage, guide de démarrage rapide, clé USB avec vidéos pratiques et pilote Windows™ tiers | |
512 Mo de RAM, 195 Mo IFFS | |
254 mm/s | |
Câble, Ethernet, USB 2.0, hôte USB | |
10°C à 40°C | |
15 kg | |
2 an |