Learn More
Masterflex™ Entraînement modulaire numérique I/P™ avec tête de pompe Easy-Load™
Entraînement modulaire numérique Masterflex™ I/P™ avec tête de pompe Easy-Load™ peut être idéalement placé là où vous le désirez grâce à une conception modulaire
8115.00€ - 9310.00€
Spécification
Canaux | 1 |
---|---|
Type de contrôle | Numérique à vitesse variable |
Débit | 1 à 8000 ml/min. |
Motor Speed | 0,1 à 650 tr/min |
À utiliser avec (application) | Applications de transfert, de distribution et de mesure de liquides dans les environnements de laboratoire, de procédés et industriels, y compris les produits pharmaceutiques, les boissons & alimentaires, les produits laitiers, les produits chimiques, la fabrication et le traitement de l’eau |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13457109
|
Masterflex™
77970-40 |
Entraînement modulaire |
8115.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13467109
|
Masterflex™
77970-50 |
Entraînement modulaire de lavage |
9310.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Les pompes numériques I/P™ offrent des performances robustes et un contrôle numérique précis
- Les entraînement de précision sont dotés d’un intervalle de distribution programmable qui vous permet de définir le délai entre les cycles pour une distribution pratique et automatisée par durée ou par volume
- L’étalonnage programmé garantit la précision de distribution et d’affichage - l’entraînement stocke une valeur d’étalonnage par taille de tubulure
- Débit de 0,0006 à 26 l/min avec une tubulure I/P - Le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe, du nombre de têtes de pompes et de la taille de la tubulure
- L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et le mode de fonctionnement de la pompe - exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
- Commande à distance disponible via la communication analogique - tension, courant et fermeture de contact
- Sélectionnez votre langue dans le menu convivial pour la programmation et le fonctionnement
- La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution.
- Le moteur sans charbons et sans entretien offre une précision de ±0,1 % pour le contrôle de la vitesse
- Rapport de rotation : 6000:1
- Moteur réversible . purge de la tubulure avant et après le pompage et pompage du liquide dans les deux sens.
- Un moteur puissant permet d’empiler deux têtes de pompe pour augmenter les débits et pour les applications multicanaux
- Le contrôleur en plastique ABS résistant aux éclaboussures et les boîtiers d’entraînement en acier fini époxy sont de type IP33
Spécification
1 | |
1 à 8000 ml/min. | |
Applications de transfert, de distribution et de mesure de liquides dans les environnements de laboratoire, de procédés et industriels, y compris les produits pharmaceutiques, les boissons & alimentaires, les produits laitiers, les produits chimiques, la fabrication et le traitement de l’eau | |
Tête de pompe I/P™ Easy-Load (77602-10) | |
(36,2 x 17,78 x 16,5 cm) | |
4,5 A à 115 V, 2,5 A à 230 V |
Numérique à vitesse variable | |
0,1 à 650 tr/min | |
3 | |
Accepte les tailles I/P™ 26, 73, 82 | |
115/230 VCA |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Entraînement modulaire numérique I/P™ avec tête de pompe Easy-Load™