Learn More
Masterflex™ Entraînement modulaire numérique I/P™ avec tête de pompe Easy-Load™
Click to view available options
Description:
Entraînement modulaire
Entraînement modulaire de lavage
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les pompes numériques I/P™ offrent des performances robustes et un contrôle numérique précis
- Les entraînement de précision sont dotés d’un intervalle de distribution programmable qui vous permet de définir le délai entre les cycles pour une distribution pratique et automatisée par durée ou par volume
- L’étalonnage programmé garantit la précision de distribution et d’affichage - l’entraînement stocke une valeur d’étalonnage par taille de tubulure
- Débit de 0,0006 à 26 l/min avec une tubulure I/P - Le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe, du nombre de têtes de pompes et de la taille de la tubulure
- L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et le mode de fonctionnement de la pompe - exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
- Commande à distance disponible via la communication analogique - tension, courant et fermeture de contact
- Sélectionnez votre langue dans le menu convivial pour la programmation et le fonctionnement
- La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution.
- Le moteur sans charbons et sans entretien offre une précision de ±0,1 % pour le contrôle de la vitesse
- Rapport de rotation : 6000:1
- Moteur réversible . purge de la tubulure avant et après le pompage et pompage du liquide dans les deux sens.
- Un moteur puissant permet d’empiler deux têtes de pompe pour augmenter les débits et pour les applications multicanaux
- Le contrôleur en plastique ABS résistant aux éclaboussures et les boîtiers d’entraînement en acier fini époxy sont de type IP33
Spécification
Spécification
| Canaux | 1 |
| Description | Entraînement modulaire de lavage |
| Type de contrôle | Numérique à vitesse variable |
| Débit | 1 à 8000 ml/min. |
| Motor Speed | 0,1 à 650 tr/min |
| À utiliser avec (application) | Applications de transfert, de distribution et de mesure de liquides dans les environnements de laboratoire, de procédés et industriels, y compris les produits pharmaceutiques, les boissons & alimentaires, les produits laitiers, les produits chimiques, la fabrication et le traitement de l’eau |
| Comprend | Entraînement I/P 0594-10, tête de pompe Easy-Load (77602-10), tubulure 10 pi C-Flex ULTRA™ et cordon d’alimentation 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320/CEE22 Ces modèles sont livrés avec un ensemble de fiches / cordons spécifique au pays ; veuillez préciser la destination finale lors de la commande. |
| Nbre de rouleaux | 3 |
| Tête de pompe | Tête de pompe I/P™ Easy-Load (77602-10) |
| Type de tubulure | Accepte les tailles I/P™ 26, 73, 82 |
| Afficher plus |