Learn More
Cytiva HyrTrp Cell Dissociation Reagent
Recombinant and animal-derived component-free alternative to traditional porcine trypsin
50.75€ - 104.00€
Spécification
Contenu et stockage | -20°C |
---|---|
Type de produit | Réactif de dissociation cellulaire HyrTryp |
À utiliser avec | Lignées cellulaires dépendantes de l’adhérence MRC-5, Vero, CHO K-1 cultivées avec ou sans sérum |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17205814
|
Cytiva
SV30209.01 |
100 mL |
50.75€
100mL |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17215814
|
Cytiva
SV30209.02 |
500 mL |
104.00€
500mL |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Animal-derived component-free (ADCF)
- Dye-free
- Suitable for a variety of applications and cell types
- Effective cell dissociation
- Does not impact cell line viability and doubling times
- For cell-based vaccine production and stem cell/primary cell/gene therapy cell culture processes
- For use with attachment-dependent cell types MRC-5, Vero, CHO K-1 cell lines grown with or without serum
Spécification
-20°C | |
Réactif de dissociation cellulaire HyrTryp | |
Lignées cellulaires dépendantes de l’adhérence MRC-5, Vero, CHO K-1 cultivées avec ou sans sérum |