Learn More
Cytiva HyrTrp Cell Dissociation Reagent
Recombinant and animal-derived component-free alternative to traditional porcine trypsin
Marque: Cytiva SV30209.01
46.92 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Sans composants d’origine animale (ADCF)
- Sans colorant
- Convient à une variété d’applications et de types de cellules
- Dissociation cellulaire efficace
- N’a pas d’impact sur la viabilité de la lignée cellulaire et les temps de doublage
- Pour la production de vaccins à base de cellules et les processus de culture cellulaire pour thérapie par cellules souches/cellules primaires/géniques
- Pour une utilisation avec des lignées cellulaires dépendantes de l’adhérence MRC-5, Vero, CHO K-1 cultivées avec ou sans sérum
Spécification
-20°C | |
Réactif de dissociation cellulaire HyrTryp | |
Lignées cellulaires dépendantes de l’adhérence MRC-5, Vero, CHO K-1 cultivées avec ou sans sérum | |
100 mL |