Learn More
Terumo™ Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Agani™
Réalisez des procédures aussi indolores que possible avec des aiguilles en acier inox extrêmement tranchantes et fiables. Les aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Terumo™ Agani™ sont dotées d’une conception à double biseau unique et sans latex pour un maximum de confort.
Marque:  Terumo™ 8AN2232R1
Code produit. 15301547
  • 8.05€ / 100 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • En polypropylène, acier inox, résine époxy et huile de silicone diméthyle
  • Toutes les aiguilles sont livrées stériles et emballées dans des sachets à décoller individuels inviolables
  • Système à code couleur simple permettant d’identifier facilement les tailles requises
  • À utiliser avec une large gamme de seringues stériles
  • Les aiguilles sont stérilisées avec de l’oxyde d’éthylène à un niveau garanti de stérilité d’au moins 10-6 classe IIa, produit stérile selon MDD 93/42/CEE
  • Marquage CE et sans latex
  • Fournis en boîtes de 100 aiguilles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Classe IIa, produit stérile conforme à la norme MDD 93/42/CEE
Noir
0,7 mm
32 mm
Oui
11° régulier
Stérile
Huile de silicone diméthyl, Résine époxy, Polypropylène, Acier inoxydable
22 G
Oui
Aiguille hypodermique stérile à usage unique
100/boîte
Seringues stériles
Nom du produit
Terumo™ Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Agani™ > Noir ; calibre : 22 G ; longueur : 32 mm ; type de pointe d’aiguille : Régulier, 11deg;