Learn More
Terumo™ Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Agani™
Code produit. 15391557
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Couleur:
Bleu
Gris
Ivoire
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rose
Vert
Violet
Type de pointe d’aiguille:
11° régulier
Courte, 17°
Triple biseau 11°
Longueur (métrique):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
38 mm
50 mm
Unit Size:
100 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15391557
Brand: Terumo™ 8AN3013R1
Edge
This item is not returnable. View return policy
Réalisez des procédures aussi indolores que possible avec des aiguilles en acier inox extrêmement tranchantes et fiables. Les aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Terumo™ Agani™ sont dotées d’une conception à double biseau unique et sans latex pour un maximum de confort.
  • En polypropylène, acier inox, résine époxy et huile de silicone diméthyle
  • Toutes les aiguilles sont livrées stériles et emballées dans des sachets à décoller individuels inviolables
  • Système à code couleur simple permettant d’identifier facilement les tailles requises
  • À utiliser avec une large gamme de seringues stériles
  • Les aiguilles sont stérilisées avec de l’oxyde d’éthylène à un niveau garanti de stérilité d’au moins 10-6 classe IIa, produit stérile selon MDD 93/42/CEE
  • Marquage CE et sans latex
  • Fournis en boîtes de 100 aiguilles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Classe IIa, produit stérile conforme à la norme MDD 93/42/CEE
Matériau Huile de silicone diméthyl, Résine époxy, Polypropylène, Acier inoxydable
Couleur Jaune
Calibre d’aiguille 30 G
Diamètre (métrique) externe 0,5 mm
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 13 mm
Type de produit Aiguille hypodermique stérile à usage unique
Jetable Oui
Quantité 100/boîte
Type de pointe d’aiguille 11° régulier
À utiliser avec (équipement) Seringues stériles