Learn More
Thermo Scientific™ Colonne Hypersil™ ODS C18, 10 μm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 10% ; Taille des pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
665.33€ - 667.81€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Diamètre (métrique) | 4,6 mm de dia.int. |
Granulométrie | 10 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 120 Å |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11517461
|
Thermo Scientific™
30110-204630 |
200 mm |
667.81€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11553041
|
Thermo Scientific™
30110-254630 |
250 mm |
665.33€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Efficacité élevée et reproductibilité éprouvée
- Exceptionnellement fiables
- Séparation d’une vaste gamme de composés, notamment les composés apolaires, modérément polaires et lipophiles comme les triglycérides
- Fabriquées selon les directives qualité ISO 9001-2000
Spécification
Colonne analytique | |
10 μm | |
120 Å | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse |
4,6 mm de dia.int. | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
C18 | |
10% | |
Phase inverse |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonne Hypersil™ ODS C18, 10 μm