Learn More
Thermo Scientific™ Colonne Hypersil™ ODS C18, 10 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Efficacité élevée et reproductibilité éprouvée
- Exceptionnellement fiables
- Séparation d’une vaste gamme de composés, notamment les composés apolaires, modérément polaires et lipophiles comme les triglycérides
- Fabriquées selon les directives qualité ISO 9001-2000
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm de dia.int. |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Granulométrie | 10 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 120 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Gamme de produits | Hypersil classique |
| Afficher plus |