Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C8
Format de colonne : Colonne analytique ; taux de carbone : 8 % ; taille des pores : 175 Å ; phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Thermo Scientific™ 25202-102130
Code produit. 10074694
  • 867.32€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Colonne analytique
100 mm
1,9 μm
175 Å
220 m²/g
L7
Hypersil GOLD
8 %
Oui
2,1 mm
18130 psi (1250 bars)
2 à 9
Chaque
60°C
C8
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Phase inverse
Phase inverse
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C8 > 100 mm (L) ; dia. int. : 2,1mm