Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ Chiral
Résolvez les énantiomères avec les colonnes HPLC Hypersil Chiral en mode de phase normale pour une purification fiable de votre composé cible.
1123.50€ - 11771.50€
Spécification
Format de colonne | Colonne préparative et colonne analytique, standard |
---|---|
Pression max. | 3 700 psi (255 bars) |
Porosité | 1000 Å |
Surface spécifique | 30 m²/g |
Température | Température ambiante |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Phase stationnaire | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Phase stationnaire | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16343117
|
Thermo Scientific™
42003-054630 |
50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1123.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16333157
|
Thermo Scientific™
ChiralKIT10UM100 |
100 mm | 4,6 mm | 10 μm |
3847.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16353117
|
Thermo Scientific™
42003-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1284.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16343157
|
Thermo Scientific™
ChiralKIT10UM150 |
150 mm | 4,6 mm | 10 μm |
4314.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16363117
|
Thermo Scientific™
42003-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1674.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16353157
|
Thermo Scientific™
ChiralKIT10UM250 |
250 mm | 4,6 mm | 10 μm |
5013.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16373117
|
Thermo Scientific™
42003-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
2257.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16363157
|
Thermo Scientific™
ChiralKIT3UM100 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
4023.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16383117
|
Thermo Scientific™
42005-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1284.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16373157
|
Thermo Scientific™
ChiralKIT3UM150 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
5036.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16393117
|
Thermo Scientific™
42005-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1434.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16383157
|
Thermo Scientific™
ChiralKIT3UM250 |
250 mm | 4,6 mm | 3 μm |
6762.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16303127
|
Thermo Scientific™
42005-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1674.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16393157
|
Thermo Scientific™
ChiralKIT5UM100 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
3847.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16313127
|
Thermo Scientific™
42005-259070A |
250 mm | 10 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
5788.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16303167
|
Thermo Scientific™
ChiralKIT5UM150 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
4314.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16323127
|
Thermo Scientific™
42005-259270A |
250 mm | 20 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
11747.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16313167
|
Thermo Scientific™
ChiralKIT5UM250 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
5013.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16333127
|
Thermo Scientific™
42010-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1278.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16343127
|
Thermo Scientific™
42010-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1434.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16353127
|
Thermo Scientific™
42010-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1666.51€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16363127
|
Thermo Scientific™
42010-259070A |
250 mm | 10 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
4619.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16373127
|
Thermo Scientific™
42010-259270A |
250 mm | 20 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
9960.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16383127
|
Thermo Scientific™
42103-054630 |
50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1123.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16393127
|
Thermo Scientific™
42103-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1278.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16303137
|
Thermo Scientific™
42103-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1674.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16313137
|
Thermo Scientific™
42103-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
2247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16323137
|
Thermo Scientific™
42105-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1284.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16333137
|
Thermo Scientific™
42105-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1441.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16343137
|
Thermo Scientific™
42105-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1674.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16353137
|
Thermo Scientific™
42105-259070A |
250 mm | 10 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
5788.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16363137
|
Thermo Scientific™
42105-259270A |
250 mm | 20 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
11771.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16373137
|
Thermo Scientific™
42110-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1278.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16383137
|
Thermo Scientific™
42110-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1434.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16393137
|
Thermo Scientific™
42110-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
1674.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16303147
|
Thermo Scientific™
42110-259070A |
250 mm | 10 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
4619.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16313147
|
Thermo Scientific™
42110-259270A |
250 mm | 20 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
9960.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16323147
|
Thermo Scientific™
42203-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
1453.57€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16333147
|
Thermo Scientific™
42203-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
1689.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16343147
|
Thermo Scientific™
42203-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
2280.07€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16353147
|
Thermo Scientific™
42205-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
1296.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16363147
|
Thermo Scientific™
42205-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
1453.57€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16373147
|
Thermo Scientific™
42205-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
1689.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16383147
|
Thermo Scientific™
42205-259070A |
250 mm | 10 mm | 5 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
5788.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16393147
|
Thermo Scientific™
42210-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
1290.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16303157
|
Thermo Scientific™
42210-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
1446.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16313157
|
Thermo Scientific™
42210-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
1689.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16323157
|
Thermo Scientific™
42210-259070A |
250 mm | 10 mm | 10 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
5002.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Beschreibung
Séparez une large gamme d’énantiomères avec les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral, conçues pour les séparations de racémates neutres, acides et basiques en phase normale. Ces colonnes chirales peuvent garantir la satisfaction de vos besoins de purification en résolvant les mélanges racémiques et les contaminants potentiels afin que vous puissiez être sûr de la pureté de votre composé cible. Pour optimiser l’efficacité de la sélection, ces colonnes peuvent être commandées en kits contenant une colonne dans chacune de nos phases chirales. Toutes les colonnes sont disponibles en formats d’échelle analytique et préparative.
Séparez les énantiomères
Hypersil Chiral JT
- Excellent point de départ pour le développement de méthodes.
- Procédé chimique : silice modifiée à tris-(4-méthylbenzoyl)-cellulose.
- USP L80.
Hypersil Chiral AT
- La plus grande généralité de toutes les phases chirales.
- Aucun anneau aromatique nécessaire.
- Aucune inversion de l’ordre d’élution possible.
- Procédé chimique : silice modifiée à l’amylose tris-3,5-diméthylphénylcarbamate.
- USP L51.
Hypersil Chiral OT
- Phases chirales très polyvalentes.
- Aucun anneau aromatique nécessaire.
- Aucune inversion de l’ordre d’élution possible.
- Procédé chimique : silice modifiée à tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) de cellulose.
- USP L40.
Kits de colonnes chirales
- Contient trois colonnes, une de Hypersil Chiral JT, de Hypersil Chiral AT et de Hypersil Chiral OT.
Options matérielles pour colonnes HPLC - basées sur le diamètre interne (D.I.) de la colonne et les besoins en performances de colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçus pour des applications standard, conditionnés d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
- Matériel de fixation standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Commandes spécifiques au client
- Il existe de nombreuses autres phases stationnaires chirales (CSP’S) disponibles auprès de Thermo Scientific, y compris les phases de type brosse immobilisées. Si vous souhaitez obtenir une phase stationnaire Thermo Scientific que vous utilisez actuellement à l’échelle préparative ou pour discuter d’une phase spécifique qui n’est pas répertoriée ci-dessus, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter le service client pour des commandes spécifiques au client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spezifikation
Colonne préparative et colonne analytique, standard | |
1000 Å | |
Température ambiante |
3 700 psi (255 bars) | |
30 m²/g | |
Silice sphérique, entièrement poreuse |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.