Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ Chiral
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Résolvez les énantiomères avec les colonnes HPLC Hypersil Chiral en mode de phase normale pour une purification fiable de votre composé cible.
Séparez une large gamme d’énantiomères avec les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral, conçues pour les séparations de racémates neutres, acides et basiques en phase normale. Ces colonnes chirales peuvent garantir la satisfaction de vos besoins de purification en résolvant les mélanges racémiques et les contaminants potentiels afin que vous puissiez être sûr de la pureté de votre composé cible. Pour optimiser l’efficacité de la sélection, ces colonnes peuvent être commandées en kits contenant une colonne dans chacune de nos phases chirales. Toutes les colonnes sont disponibles en formats d’échelle analytique et préparative.
Séparez les énantiomères
Hypersil Chiral JT
- Excellent point de départ pour le développement de méthodes.
- Chimie : Silice modifiée à tris-(4-méthylbenzoyl)-cellulose.
- USP L80.
Hypersil Chiral AT
- La plus grande généralité de toutes les phases chirales.
- Aucun anneau aromatique nécessaire.
- Aucune inversion de l’ordre d’élution possible.
- Chimie : Silice modifiée à l’amylose tris-3,5-diméthylphénylcarbamate.
- USP L51.
Hypersil Chiral OT
- Phases chirales très polyvalentes.
- Aucun anneau aromatique nécessaire.
- Aucune inversion de l’ordre d’élution possible.
- Chimie : Silice modifiée à tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) de cellulose.
- USP L40.
Kits de colonnes chirales
- Contient trois colonnes, une de Hypersil Chiral JT, une de Hypersil Chiral AT et une de Hypersil Chiral OT.
Options matérielles de colonne HPLC - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçues pour des applications standard, conditionnées d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Commandes spécifiques du client
- Il existe de nombreuses autres phases stationnaires chirales (CSP) disponibles auprès de Thermo Scientific, y compris les phases de type brosse immobilisées. Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative ou pour discuter d’une phase spécifique qui n’est pas répertoriée ci-dessus, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne préparative et colonne analytique, standard |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 3 700 psi (255 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| Porosité | 1000 Å |
| Surface spécifique | 30 m²/g |
| Température | Température ambiante |
| Type d’USP | L40, L51, L80 |
| Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse |
| Afficher plus |