Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ BDS C8
Pour obtenir une phase de haute qualité, désactivée vis-à-vis des bases, entièrement “end-capped” présentant une sélectivité similaire à celle d’une C18 mais avec une rétention légèrement moindre, utilisez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8.
732.09€ - 770.42€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Diamètre (métrique) | 4,6 mm de dia.int. |
Granulométrie | 5 μm |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11593061
|
Thermo Scientific™
28205-124630 |
120 mm |
732.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11503071
|
Thermo Scientific™
28205-204630 |
200 mm |
770.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Désactivée avec une activité du silanol résiduelle minimale
- Reproductibilité exceptionnelle
- Colonnes économiques à usage général
Spécification
Colonne analytique | |
5 μm | |
170 m²/g | |
C8 | |
Phase inverse |
4,6 mm de dia.int. | |
130 Å | |
L7 | |
7% | |
Phase inverse |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ BDS C8