Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ BDS C8
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Désactivée avec une activité du silanol résiduelle minimale
- Reproductibilité exceptionnelle
- Colonnes économiques à usage général
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm de dia.int. |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 130 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L7 |
| Afficher plus |