Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ BDS C8, 3 μm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 7% ; Taille des pores : 130 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
797.90€ - 837.56€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 3 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 130 Å |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11523061
|
Thermo Scientific™
28203-074630 |
4,6 mm de dia.int. |
837.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10558775
|
Thermo Scientific™
28203-103030 |
3 mm de dia.int. |
797.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Protection pratique, économique et efficace.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux supports Thermo Scientific™ UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
Spécification
Colonne analytique | |
3 μm | |
130 Å | |
60°C | |
C8 | |
7% | |
Oui |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ BDS C8, 3 μm