Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ BDS C8, 3 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3 mm de dia.int.
4,6 mm de dia.int.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Protection pratique, économique et efficace.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux supports Thermo Scientific™ UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm de dia.int. |
| Longueur (métrique) | 70 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 130 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L7 |
| Afficher plus |