Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Silica
Retenez les analytes dans les matrices apolaires et séparez les composés ayant une structure très similaire avec ces puits individuels et ces plaques SPE à puits de silice.
391.00€ - 444.21€
Spécification
À utiliser avec (application) | Rétention des analytes dans des matrices non polaires |
---|---|
Granulométrie | 40 à 60 μm |
Gamme de produits | HyperSep |
Adsorbant | HyperSep Silica |
Type | Plaque à puits d’extraction en phase solide |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10495723
|
Thermo Scientific™
60300-485 |
Plaque à 96 puits amovibles de silice 10 mg/1 ml, 1/boîte |
411.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10757883
|
Thermo Scientific™
60300-486 |
Plaque à 96 puits amovibles de silice 25 mg/1 ml, 1/boîte |
415.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10553215
|
Thermo Scientific™
60300-487 |
Plaque à 96 puits amovibles de silice 50 mg/1 ml, 1/boîte | N/A | N/A | N/A | |||||
10178024
|
Thermo Scientific™
60300-488 |
Plaque à 96 puits amovibles de silice 100 mg/1 ml, 1/boîte |
444.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13476996
|
Thermo Scientific™
60307-234 |
Plaque à 96 puits fixes silice 100 mg/2 ml, 1/boîte |
439.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13456996
|
Thermo Scientific™
60307-233 |
Plaque à 96 puits fixes silice 50 mg/2 ml, 1/boîte |
412.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13466996
|
Thermo Scientific™
60307-232 |
Plaque à 96 puits fixes silice 25 mg/2 ml, 1/boîte | N/A | N/A | N/A | |||||
13446996
|
Thermo Scientific™
60307-231 |
Plaque à 96 puits fixes silice 10 mg/2 ml, 1/boîte |
411.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Silica se caractérisent par un adsorbant polaire principalement utilisé pour retenir les analytes dans des matrices apolaires et peuvent séparer efficacement les composés de structure très similaire. Exemples d’applications :
- Extraction de composés polaires et notamment d’aldéhydes, d’amines, de médicaments, de pesticides et d’herbicides
- Extraction de caroténoïdes, vitamines liposolubles, aflatoxines dans des matrices alimentaires
- Extraction d’acides gras et de phospholipides
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
Rétention des analytes dans des matrices non polaires | |
HyperSep | |
Plaque à puits d’extraction en phase solide |
40 à 60 μm | |
HyperSep Silica | |
1 ml |