Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Silica
Code produit. 10757883 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Plaque à 96 puits amovibles de silice 100 mg/1 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits amovibles de silice 10 mg/1 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits amovibles de silice 25 mg/1 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits amovibles de silice 50 mg/1 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits fixes silice 100 mg/2 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits fixes silice 10 mg/2 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits fixes silice 25 mg/2 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits fixes silice 50 mg/2 ml, 1/boîte
Poids du lit:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10757883
Marque: Thermo Scientific™ 60300486
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Retenez les analytes dans les matrices apolaires et séparez les composés ayant une structure très similaire avec ces puits individuels et ces plaques SPE à puits de silice.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Silica se caractérisent par un adsorbant polaire principalement utilisé pour retenir les analytes dans des matrices apolaires et peuvent séparer efficacement les composés de structure très similaire. Exemples d’applications :
  • Extraction de composés polaires et notamment d’aldéhydes, d’amines, de médicaments, de pesticides et d’herbicides
  • Extraction de caroténoïdes, vitamines liposolubles, aflatoxines dans des matrices alimentaires
  • Extraction d’acides gras et de phospholipides
Le matériau de silice de haute qualité utilisé dans les plaques à 96 puits SPE de silice HyperSep et les puits individuels adsorbent les analytes à partir de solvants apolaires comme les hydrocarbures, les esters moins polaires et les éthers. Le sorbant peut également être utilisé comme échangeur de cations de force intermédiaire en milieu aqueux.
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque à 96 puits amovibles de silice 25 mg/1 ml, 1/boîte
Poids du lit 25 mg
À utiliser avec (application) Rétention des analytes dans des matrices non polaires
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Silica
Type Plaque à puits d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 1 mL
Volume (métrique) du puits 1 ml
Quantité 1 Pk.