Learn More
Thermo Scientific™ Hypersep™ Hypercarb™ Fixed Well Plate
Unique material for retention of highly polar compounds.
525.26€ - 672.61€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Rampe à vide universelle |
---|---|
Granulométrie | 40 à 60 μm |
Gamme de produits | HyperSep |
Adsorbant | Hypercarb HypeSep |
Type | Plaques à 96 puits fixes |
Code produit | Marque | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13496976
|
Thermo Scientific™
60306-502 |
25 mg |
525.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13406986
|
Thermo Scientific™
60306-503 |
50 mg |
672.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Thermo Scientific™ HyperSep™ and Hypercarb™ SPE contains flat,100% porous graphitic carbon (PGC) with selectivity for structurally similar compounds, offering separation of compounds with simple solvents
- pH stable 0 to 14
- High batch-to-batch reproducibility
- Strong retention properties allow use of low bed weights for concentrated extracts
- Interaction mechanism with polar molecules
Spécification
Rampe à vide universelle | |
HyperSep | |
Plaques à 96 puits fixes |
40 à 60 μm | |
Hypercarb HypeSep | |
1 de chaque |