Learn More
Thermo Scientific™ Hypersep™ Hypercarb™ Fixed Well Plate
Unique material for retention of highly polar compounds.
Marque: Thermo Scientific™ 60306-503
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Thermo Scientific™ HyperSep™ et Hypercarb™ SPE contiennent du carbone graphite (PGC) à 100 % poreux et plat, avec sélectivité pour des composés structurellement similaires, offrant ainsi une séparation des composés avec des solvants simples
- pH stable de 0 à 14
- Reproductibilité entre lots élevée
- Propriétés de forte rétention permettant l’utilisation de plus faibles poids de lit pour les extraits concentrés
- Mécanisme d’interaction unique avec les molécules polaires
Spécification
50 mg | |
40 à 60 μm | |
Hypercarb HypeSep | |
1 de chaque |
Rampe à vide universelle | |
HyperSep | |
Plaques à 96 puits fixes |