Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyperSep™ pour SPE en ligne
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce à ces colonnes, qui associent les chimies SPE aux raccords et matériel de colonne HPLC traditionnels.
Brand: Thermo Scientific™ 60312-501
Code nomenclature Nacres: NB.21
Additional Details : Poids : 0.10000kg
Description
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce aux produits SPE en ligne Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies HyperSep SPE courantes. Lorsqu’elles sont utilisées avec des systèmes HPLC classiques et des vannes de commutation appropriées, elles permettent :
- l’élimination efficace des échantillons de contaminants, tels que les protéines ;
- la purification et la concentration rapides et efficaces des composés cibles.
Les colonnes HPLC HyperSep pour SPE en ligne associent les chimies SPE aux raccords et matériel de colonne HPLC traditionnels.
Les colonnes HPLC HyperSep pour SPE en ligne sont disponibles avec les chimies SPE HyperSep suivantes :HyperSep™ Retain™ PEP — pour la rétention d’analytes polaires et apolaires
HyperSep Retain-CX — pour la rétention d’analytes de base et apolaires
HyperSep Retain-AX — pour la rétention d’analytes acides et apolaires
HyperSep™ Hypercarb™ — pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
Specifications
HyperSep Hypercarb ; dia. int. 2,1 mm | |
Système HPLC classique | |
HyperSep Hypercarb | |
2,1 mm |
Extraction en phase solide en ligne | |
HyperSep | |
Colonne HPLC en ligne |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.